Learn More
Ácido 2-cloro-1,3-tiazol-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30350595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350595 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30350595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4114651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid
CAS 101012-12-8
Fórmula molecular C4 H2 Cl N O2 S
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Chloro-5-thiazolecarboxylic Acid, 2-Chlorothiazole-5-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2ClNO2S/c5-4-6-1-2(9-4)3(7)8/h1H,(H,7,8)
SMILES OC(=O)c1cnc(Cl)s1
Nombre IUPAC Ácido 2-clorotiazol-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 163.582
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.9495