Learn More
Ácido 2-cloro-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10172784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10172784 1 g 1 g
10526055 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10172784 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62901DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 101012-12-8
Fórmula molecular C4H2ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 163.575
Clave InChI HNJOKQPEJIWTRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorothiazole-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro, acmc-1brcy, 2-chlorothiazol-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-carboxy-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid,2-chloro, 2-chloro-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1481389
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES C1=C(SC(=N1)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.58
Porcentaje de pureza 97%