Learn More
2-cloro-1,3-propanediol, TRC
Código de producto. 18092720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18092720 100 mg 100 miligramos
18070730 50 mg 50 miligramos
18030410 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18092720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC379690100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-04-1
Fórmula molecular C3 H7 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 110.54
Sinónimo 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Chloro-1,3-dihydroxypropane, 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Monochloropropane-1,3-diol, Glycerol β-chlorohydrin
Nombre IUPAC 2-cloropropano-1,3-diol
SMILES OCC(Cl)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,3-propanediol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0135
Porcentaje de pureza >95%