Learn More
2-cloro-1,3-propanodiol-d5, TRC
Código de producto. 30366689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30366689 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30366689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3796935MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,3-propanediol-d5
CAS 1216764-05-4
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C3 2H5 H2 Cl O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2-Chloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,3-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])(Cl)C([2H])([2H])O
Nombre IUPAC 2-cloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 115.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0448
Porcentaje de pureza >95