Learn More
2-cloro-1,3-propanediol-d5 (Mayor) (10 ug/ml en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1,3-propanediol-d5 |
| CAS | 1216764-05-4 |
| Fórmula molecular | C3 2H5 H2 Cl O2 |
| Cantidad | 20 x 1 mL |
| Sinónimo | 2-Chloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,3-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(Cl)C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1,1,2,3,3,3-pentadeuteriopropano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 115.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0448 |