Learn More
2-cloro-1,3-propanodiol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309189 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309189 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11502620AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,3-propanediol
CAS 497-04-1
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-1,3-propanediol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H7 Cl O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Chloro-1,3-dihydroxypropane, 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Monochloropropane-1,3-diol, Glycerol β-chlorohydrin, Glycerol Beta-Chlorohydrin, 2CPD, 2-MCPD
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2
SMILES OCC(Cl)CO
Nombre IUPAC 2-cloropropano-1,3-diol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 110.54
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0135 g/mol