Learn More
2-Cloro-1,3-dinitrobenceno, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321637 5 g 5 g
11311637 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04593.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 606-21-3 | C6H3ClN2O4 | 202.55 g/mol
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene can be used as intermediates of dyes and pigments. Also used as solvents in HPLC, NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloro-1,3-dinitrobenceno se puede utilizar como intermedio de colorantes y pigmentos. También se usa como disolvente en HPLC y NMR.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Moderadamente soluble en benceno y éter. Prácticamente insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes y las bases fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-21-3
Fórmula molecular C6H3ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 202.55
Número MDL MFCD00014689
Clave InChI BPPMIQPXQVIZNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dinitrochlorobenzene, 1-chloro-2,6-dinitrobenzene, benzene, 2-chloro-1,3-dinitro, 2-chloro-1,3-dintrobenzene, 1,3-dinitro-2-chlorobenzene, 2-chloro-1,3-dinitro-benzene, unii-lg72rnd0ab, lg72rnd0ab, 1-chloro-2,3-dinitrobenzene mixture, ambsclk-136
PubChem CID 11814
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-dinitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,3-dinitrobenzene
Punto de fusión 83°C to 88°C
Densidad 1.687
Punto de ebullición 315°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3441
Beilstein 522187
Índice Merck 14,2137
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Moderately soluble in benzene,ether. Practically insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.55
Porcentaje de pureza ≥98%