Learn More
Tetrafluoroborato de 2-cloro-1,3-dimetilimidazolio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461036 5 g 5 g
15451036 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54316.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 153433-26-2 | Molecular Formula: C5H10BClF4N2 | Molecular Weight: 220.40 g/mol
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate is a reagent for esterification of C-terminal amino acids to Wang resin without racemization and for coupling α,α-dimethyl amino acids; and for preparation of the benzotriazol-1-yloxy derivative, a new coupling reagent. It is used as a reagent for esterification and peptide coupling of sterically hindered amino acids; preparation of efficient diazo-transfer reagents; oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis; and preparation of catalysts for use in coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 2-cloro-1,3-dimetilimidazolio es un reactivo para la esterificación de aminoácidos de terminal C en una resina de Wang sin racemización y para el acoplamiento de aminoácidos α,α-dimetil; así como para la preparación del derivado de benzotriazol-1-iloxi, un nuevo reactivo de acoplamiento. Se utiliza como reactivo para la esterificación y el acoplamiento de péptidos de los aminoácidos obstaculizados estéricamente; la preparación de reactivos eficaces de diazotransferencia; la inserción oxidativa para la síntesis de catalizadores de paladio y níquel; y la preparación de catalizadores para su uso en reacciones de acoplamiento.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo (0,1 g/ml).
Notas
Sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153433-26-2
Fórmula molecular C5H10BClF4N2
Peso molecular (g/mol) 220.40
Número MDL MFCD09039291
Clave InChI UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo CIB
Nombre IUPAC 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Punto de fusión 175°C to 177°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile (0.1g/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.4
Porcentaje de pureza ≥98%