Learn More
2-cloro-1,3-dimetilimidazolinio cloruro (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium Chloride |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10ClN2.ClH/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;/h3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0221 |