Learn More
2-cloro-1,3-dimetilimidazolinio cloruro (90%), TRC
Código de producto. 30358094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30358094 1 g
30368231 10 g
30353067 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3656951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37091-73-9
Fórmula molecular C5H10Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 169.05
Sinónimo 2-Chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium Chloride, 2-Chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazolium Chloride
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-dimetil-4,5-dihidroimidazol-1-io; cloruro
SMILES [Cl-].CN1CC[N+](=C1Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium Chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10ClN2.ClH/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;/h3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0221