Learn More
Cloruro de 2-cloro-1,3-dimetilimidazolinio, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11926271 5 g Glass bottle 5 g
11936271 25 g Frasco de vidrio 25 g
11946271 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11926271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439520050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37091-73-9 | C5H10Cl2N2 | 169.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37091-73-9
Fórmula molecular C5H10Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 169.05
Número MDL MFCD09039290
Clave InChI AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, unii-56ka2a1u1d, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, dmc mi, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium chloride, pubchem16443, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-3h-imidazol-1-ium chloride, 1h-imidazolium, 2-chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-, chloride 1:1, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidin-2-ylium chloride
PubChem CID 10176306
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-dimetil-4,5-dihidroimidazol-1-io; cloruro
SMILES [Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolinium chloride
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112°C to 121°C
Color Blanco
Análisis elemental 31.26 to 39.79% C, 14.58 to 18.56% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,3434
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.05
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Crystalline Powder or Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.