Learn More
2-Cloro-1,3-difluoro-4-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476667 1 g 1 g
15486667 5 g 5 g
15496667 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15476667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33806.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3847-58-3
Fórmula molecular C6H2ClF2NO2
Peso molecular (g/mol) 193.534
Número MDL MFCD00042201
Clave InChI CTVBVNKEMCGZDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2,4-difluoronitrobenzene, 2,4-difluoro-3-chloronitrobenzene, benzene, 2-chloro-1,3-difluoro-4-nitro, 2,4-difluoro-3-chloronitrobnzene, 3-chloro-2,4-difluoro-1-nitrobenzene, 2-chloro-1,3-difluoro-4-nitro-benzene, pubchem4320, acmc-209j0b, ksc911k8t, buttpark 177\01-33
PubChem CID 223080
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-difluoro-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])F)Cl)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
Punto de fusión 45°C to 49°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.54
Porcentaje de pureza 97%