Learn More
Hexafluorofosfato de 2-cloro-1,3-bis(dimetilamino)trimetinio, Mikromol™
Código de producto. 30051350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051350 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051350 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0965.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hexafluorofosfato de 2-cloro-1,3-bis(dimetilamino)trimetinio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate
CAS 249561-98-6
Nombres de analitos o componentes N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H14 Cl N2 . F6 P
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propen-1-ylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (1:1), Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (9CI), Etoricoxib Related Compound C as Hexafluorophosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14ClN2.F6P/c1-9(2)5-7(8)6-10(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CN(C)C=C(Cl)C=[N+](C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Nombre IUPAC [2-cloro-3-(dimetilamino)prop-2-enilideno]-dimetilazanio;hexafluorofosfato
Peso molecular (g/mol) 306.62
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306,0487 g/mol