Learn More
2-cloro-1,3-benzotiazol, TRC
Código de producto. 30350452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350452 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30350452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3646085G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,3-benzothiazole
CAS 615-20-3
Fórmula molecular C7H4ClNS
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Chlorobenzothiazole, 2-Chlorobenzothiazole, 2-Chloro-1,3-benzothiazole, 2-Chlorobenzo[d]thiazole, NSC 8442
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
SMILES Clc1nc2ccccc2s1
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-benzotiazol
Peso molecular (g/mol) 169.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.9753