Learn More
2-cloro-1,3-benzotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1,3-benzothiazole |
| CAS | 615-20-3 |
| Fórmula molecular | C7H4ClNS |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Chlorobenzothiazole, 2-Chlorobenzothiazole, 2-Chloro-1,3-benzothiazole, 2-Chlorobenzo[d]thiazole, NSC 8442 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H |
| SMILES | Clc1nc2ccccc2s1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1,3-benzotiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 169.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.9753 |