Learn More
Ácido 2-cloro-1,3-benzotiazol-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid |
| CAS | 3855-95-6 |
| Fórmula molecular | C8H4ClNO2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-6-benzothiazolecarboxylic acid, 2-Chloro-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid, 2-Chlorobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4ClNO2S/c9-8-10-5-2-1-4(7(11)12)3-6(5)13-8/h1-3H,(H,11,12) |
| SMILES | O=C(O)C=1C=CC=2N=C(Cl)SC2C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloro-6-benzotiazolcarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 213.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.97 |