Learn More
2-cloro-1-(3,4-dihidroxifenil)etanola, TRC
Código de producto. 17983055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983055 25 g 25 g
17943155 100 g 100 g
17981145 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36532525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-40-1
Fórmula molecular C8 H7 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 186.59
Sinónimo α-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, 1-Chloroacetyl-3,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 3,4-Dihydroxy-α-chloroacetophenone, 3,4-Dihydroxyphenacyl chloride, 4-(Chloroacetyl)catechol, NSC 13905, NSC 17869, α-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, Noradrenaline Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(3,4-dihidroxifenil)etanona
SMILES Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0084