Learn More
2-cloro-1-(3,4-dihidroxifenil)etanona, Mikromol™
Código de producto. 30050547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050547 25 mg 25 miligramos
17913766 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050547 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0785.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Cloro-1-(3,4-dihidroxifenil)etanona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
CAS 99-40-1
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H7 Cl O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Noradrenaline Tartrate Imp. E (EP), Noradrenaline Imp. E (EP), alpha-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, 1-Chloroacetyl-3,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 3,4-Dihydroxy-alpha-chloroacetophenone, 3,4-Dihydroxyphenacyl chloride, 4-(Chloroacetyl)catechol, NSC 13905, NSC 17869, alpha-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, Noradrenaline Tartrate Impurity E, Noradrenaline Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
SMILES Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(3,4-dihidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 186.59
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186,0084 g/mol