Learn More
2-cloro-1,3,2-dioxafosfolano, TRC
Código de producto. 30356947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356947 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30356947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3655005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane
CAS 822-39-9
Fórmula molecular C2 H4 Cl O2 P
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4ClO2P/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2
SMILES ClP1OCCO1
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3,2-dioxafosfolano
Peso molecular (g/mol) 126.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.9637