Learn More
2-cloro-1,3,2-dioxafosfolano-2-óxido, TRC
Código de producto. 30361849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
30361849 25 g 25 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30361849 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36575525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
CAS 6609-64-9
Fórmula molecular C2H4ClO3P
Cantidad 25 g
Sinónimo Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
SMILES ClP1(=O)OCCO1
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3,2λ ^{5}-dioxafosfolano 2-óxido
Peso molecular (g/mol) 142.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.9587
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.