Learn More
2-cloro-1,3,2-dioxafosfolano-2-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide |
| CAS | 6609-64-9 |
| Fórmula molecular | C2H4ClO3P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2 |
| SMILES | ClP1(=O)OCCO1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1,3,2λ ^{5}-dioxafosfolano 2-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 142.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.9587 |