Learn More
2-cloro-1,3,2-diofosfofilano-2-óxido (grado técnico), TRC
Código de producto. 30367571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367571 1 g -
30357576 10 g -
30362298 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3657581G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6609-64-9
Fórmula molecular C2H4ClO3P
Peso molecular (g/mol) 142.48
Sinónimo Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3,2λ^{5}-dioxafosfólino 2-óxido
SMILES ClP1(=O)OCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.9587