Learn More
2-cloro-1,3,2-dioxafosfolan-2-óxido, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10245531 25 g Frasco de vidrio 25 g
10286011 5 g Frasco de vidrio 5 g
10217353 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10245531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 332060250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6609-64-9 | C2H4ClO3P | 142.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6609-64-9
Fórmula molecular C2H4ClO3P
Peso molecular (g/mol) 142.48
Número MDL MFCD00043138
Clave InChI SBMUNILHNJLMBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene chlorophosphate, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide, ethylene glycol chlorophosphate, soqdebhb^bsvusup@, 2-chloro-1,3,2??-dioxaphospholan-2-one, 2-chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, acmc-1b2u0, ethylene cycl-chlorophosphate
PubChem CID 81087
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3,2$l^{5}-dioxafosfolano 2-óxido
SMILES C1COP(=O)(O1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1, 3, 2-dioxaphospholane-2-oxide
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 11.0°C to 14.0°C
Color Blanco
Densidad 1.5500g/mL
Punto de ebullición 98.0°C to 99.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4490 to 1.4540
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.48
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido o película