Learn More
2-cloro-1(2H)-acenaftilenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1(2H)-acenaphthylenone |
| CAS | 16269-26-4 |
| Fórmula molecular | C12H7ClO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-1-acenaphthenone, NSC 128360 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7ClO/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(11)14/h1-6,11H |
| SMILES | O=C1C2=C3C(C=CC=C3C1Cl)=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | 2-cloroacenaftilen-1(2H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 202.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.02 |