Learn More
2-Cloro-1-[2,5-dimetil-1-(4-metilfenil)-1H-pirrol-3-il]-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10219702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10219702 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10219702 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07025DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-[2, 5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 300557-74-8
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C15H16ClNO
Número MDL MFCD01184046
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-p-tolyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone,2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl, 1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl pyrrol-3-yl-2-chloroethan-1-one, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-p-tolyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone
Clave InChI BAEXXXPZKCRCQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N2C(=CC(=C2C)C(=O)CCl)C
Nombre IUPAC 2-cloro-1-[2,5-dimetil-1-(4-metilfenil)pirrol-3-il]etanona
Peso molecular (g/mol) 261.749
PubChem CID 2794753
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.75
Porcentaje de pureza 97%