Learn More
2-Cloro-1-(2,4,6-trihidroxifenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 110865-03-7 |
| Fórmula molecular | C8H7ClO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 118825 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO4/c9-3-7(13)8-5(11)1-4(10)2-6(8)12/h1-2,10-12H,3H2 |
| SMILES | Oc1cc(O)c(C(=O)CCl)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-(2,4,6-trihidroxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 202.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0033 |