Learn More
2-Cloro-1-(2,4,6-trihidroxifenil)etanona, TRC
Código de producto. 30353830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30353830 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30353830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC596140500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
CAS 110865-03-7
Fórmula molecular C8H7ClO4
Cantidad 500 mg
Sinónimo NSC 118825
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO4/c9-3-7(13)8-5(11)1-4(10)2-6(8)12/h1-2,10-12H,3H2
SMILES Oc1cc(O)c(C(=O)CCl)c(O)c1
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(2,4,6-trihidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 202.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0033