Learn More
2-Cloro-1-[2-(1-metiletil)pirazolo[1,5-a]piridin-3-il]-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]-1-propanone |
| CAS | 960355-08-2 |
| Fórmula molecular | C13H15ClN2O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15ClN2O/c1-8(2)12-11(13(17)9(3)14)10-6-4-5-7-16(10)15-12/h4-9H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1nn2ccccc2c1C(=O)C(C)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-(2-propan-2-ilpirazolo[1,5-a]piridin-3-il)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 250.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.0873 |