Learn More
2-Cloro-1-{1H,2H,3H,4H,5H-pirido[4,3-b]indol-2-il}etan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1-(1H,2H,3H,4H,5H-pyrido[4,3-b]indol-2-yl)ethan-1-one |
| CAS | 1087784-16-4 |
| Fórmula molecular | C13H13N2OCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13ClN2O/c14-7-13(17)16-6-5-12-10(8-16)9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-4,15H,5-8H2 |
| SMILES | ClCC(=O)N1CCc2[nH]c3ccccc3c2C1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-(1,3,4,5-tetrahidropirido[4,3-b]indol-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 248.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0716 |