Learn More
2-cloro-1,1-dimetoxi-etano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-chloro-1,1-dimethoxy-Ethane |
| CAS | 97-97-2 |
| Fórmula molecular | C4H9ClO2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | chloro-Acetaldehyde dimethyl acetal, 2-Chloro-1,1-dimethoxyethane, 1,1-Dimethoxy-2-chloroethane, 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane, 2,2-Dimethoxyethyl chloride, 2-Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, NSC 60388 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(CCl)OC |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1,1-dimetoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 124.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0291 |