Learn More
Éter de 2-cloro-1,1,2-trifluoroetil difluorometilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339365 5 g 5 g
11349365 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11339365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16725.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 13838-16-9 | C3H2ClF5O | 184.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13838-16-9
Fórmula molecular C3H2ClF5O
Peso molecular (g/mol) 184.49
Número MDL MFCD00069095
Clave InChI JPGQOUSTVILISH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo enflurane, methylflurether, efrane, ethrane, 2-chloro-1-difluoromethoxy-1,1,2-trifluoroethane, alyrane, anesthetic 347, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, compound 347, anesthetic compound no. 347
PubChem CID 3226
ChEBI CHEBI:4792
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(difluorometoxi)-1,1,2-trifluoroetano
SMILES FC(F)OC(F)(F)C(F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Densidad 1.517
Punto de ebullición 56°C to 57°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal CHF2OCF2CHClF
Índice de refracción 1.303
Cantidad 5 g
Beilstein 1737129
Índice Merck 14,3581
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.49
Porcentaje de pureza 97%