Learn More
2-cloro-1,1,1-trimetoxietano, TRC
Código de producto. 30360661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360661 1 g -
30354967 5 g 5 g
30349516 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4217801G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74974-54-2
Fórmula molecular C5H11ClO3
Peso molecular (g/mol) 154.59
Sinónimo 1-Chloro-2,2,2-trimethoxyethane, Trimethyl (Chloromethyl)orthoformate, Trimethyl Orthochloroacetate
Nombre IUPAC 2-cloro-1,1,1-trimetoxietano
SMILES ClCC(OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,1,1-trimethoxyethane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11ClO3/c1-7-5(4-6,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0397