Learn More
Carl Roth™ Registrador de datos LOG32 de 2 canales
Código de producto. 10586235
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -40 °C a +70 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10586235 De -40 °C a +70 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10586235 Proveedor Carl Roth™ N.º de proveedor 50050172
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Registrador de datos
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Longitud (métrico) 98 mm