Learn More
∆2-Cefteram Pivoxil, mezcla 1:1 con Cefteram Pivoxil (C244300), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | delta2-Cefteram Pivoxil |
| CAS | 104712-44-9 |
| Fórmula molecular | C22H27N9O7S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-Amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic Acid (2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)methyl Ester, T 2588A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27N9O7S2/c1-10-26-29-30(27-10)6-11-7-39-18-14(25-16(32)13(28-36-5)12-8-40-21(23)24-12)17(33)31(18)15(11)19(34)37-9-38-20(35)22(2,3)4/h7-8,14-15,18H,6,9H2,1-5H3,(H2,23,24)(H,25,32)/b28-13-/t14-,15?,18-/m1/s1 |
| SMILES | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC=C(Cn3nnc(C)n3)C(N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)\c4csc(N)n4 |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-3-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-3-eno-2-carboxilato de 2,2-dimetilpropanoiloximetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 593.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 593.1475 |