Learn More
∆2-Cefpodoxime Proxetil, TRC
Código de producto. 30134975
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134975 100 mg 100 miligramos
30003954 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC243865100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 339528-86-8
Fórmula molecular C21H27N5O9S2
Peso molecular (g/mol) 557.6
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-, 1-[[(1-methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-, 1-[[(1-methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (6R,7R)- (9CI), 1-[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylate, (1RS)-1-[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylate, Delta-2-cefpodoxime proxetil, Cefpodoxime proxetil Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 1-isopropoxycarbonyloxyethyl (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyimino-acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylate
SMILES COCC1=CS[C@@H]2[C@H](NC(=O)\C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C(=O)N2C1C(=O)OC(C)OC(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Delta)2-Cefpodoxime Proxetil
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N5O9S2/c1-9(2)33-21(30)35-10(3)34-19(29)15-11(6-31-4)7-36-18-14(17(28)26(15)18)24-16(27)13(25-32-5)12-8-37-20(22)23-12/h7-10,14-15,18H,6H2,1-5H3,(H2,22,23)(H,24,27)/b25-13-/t10?,14-,15?,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.125