Learn More
∆2-Cefetamet Pivoxil (Contiene 20% de Cefetamet Pivoxil), TRC
Código de producto. 30351869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30351869 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30351869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC24277525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta2-Cefetamet Pivoxil
CAS 126617-54-7
Fórmula molecular C20H25N5O7S2
Cantidad 25 mg
Sinónimo [2R-[2alpha,6alpha,7beta(Z)]]-7-[[(2-Amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic Acid (2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N5O7S2/c1-9-6-33-16-12(23-14(26)11(24-30-5)10-7-34-19(21)22-10)15(27)25(16)13(9)17(28)31-8-32-18(29)20(2,3)4/h6-7,12-13,16H,8H2,1-5H3,(H2,21,22)(H,23,26)/b24-11-/t12-,13-,16-/m1/s1
SMILES CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC=C(C)[C@@H](N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)\c3csc(N)n3
Nombre IUPAC (2R,6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-3-eno-2-carboxilato de 2,2-dimetilpropanoiloximetilo
Peso molecular (g/mol) 511.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.1195