Learn More
Ácido 2-carboxitiofeno-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15469967 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15469967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53210.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Carboxythiophene-4-boronic acid
CAS 913835-91-3
Punto de fusión 170°C to 172°C
Fórmula molecular C5H5BO4S
Número MDL MFCD08689521
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-carboxythiophene-4-boronic acid, 4-dihydroxyboranyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-borono, 2-carboxythiophene-4-boronicacid, acmc-209rac, 4-borono-2-thiophenecarboxylic acid, 4-dihydroxyboryl-2-thiophene carboxylic acid
Clave InChI LISDLMYCEQUKLA-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CSC(=C1)C(=O)O)(O)O
Nombre IUPAC ácido 4-boronotiofeno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 171.961
PubChem CID 44119364
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.96
Porcentaje de pureza 98%