Learn More
Ácido 2-carboxitiofeno-3-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Carboxythiophene-3-boronic Acid |
| CAS | 5503-74-2 |
| Fórmula molecular | C5H5BO4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Borono-2-thiophenecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5BO4S/c7-5(8)4-3(6(9)10)1-2-11-4/h1-2,9-10H,(H,7,8) |
| SMILES | OB(O)c1ccsc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-boronotiofeno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 171.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0002 |