Learn More
Éster de Pinacol de ácido 2-carboxifenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Carboxyphenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1187591-17-8 |
| Fórmula molecular | C13H17BO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-8-6-5-7-9(10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16) |
| SMILES | O=C(O)C=1C=CC=CC1B2OC(C)(C)C(O2)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)ácido benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 248.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.12 |