Learn More
Ácido 2-(carboximetiltio)benzoico, 97 %
Código de producto. 11490623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490623 5 g 5 g
11480623 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12705.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 135-13-7
Fórmula molecular C9H8O4S
Peso molecular (g/mol) 212.22
Número MDL MFCD00021761
Clave InChI GMBZSYUPMWCDGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carboxymethylthio benzoic acid, 2-carboxymethyl thio benzoic acid, 2-carboxymethyl sulfanyl benzoic acid, o-carboxyphenylthio acetic acid, 2-carboxyphenylthioglycolic acid, acetic acid, 2-carboxyphenyl thio, o-carboxyphenylthioglycollic acid, benzoic acid, 2-carboxymethylthio
PubChem CID 8660
Nombre IUPAC Ácido 2-(carboximetilsulfanil)benzoico
SMILES OC(=O)CSC1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Carboxymethylthio)benzoic acid
Punto de fusión 215°C to 220°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.22
Porcentaje de pureza 97%