Learn More
2-Carboximetiltio-4-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11306956 25 g 25 g
11396946 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06671.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 46118-95-0 | Molecular Formula: C7H8N2O2S | Molecular Weight: 184.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 46118-95-0
Fórmula molecular C7H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 184.213
Número MDL MFCD00023244
Clave InChI CGMJQRAIQBSTCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carboxymethylthio-4-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidin-2-yl sulfanyl acetic acid, 4-methylpyrimidin-2-yl thio acetic acid, 2-4-methylpyrimidin-2-yl thio acetic acid, 2-carboxymethylmercapto-4-methylpyrimidine, 2-4-methylpyrimidin-2-yl sulfanyl acetic acid, 2-4-methylpyrimidin-2-ylthio acetic acid, acmc-20aony, 4-methyl-2-pyrimidinyl thio acetic acid
PubChem CID 98782
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metilpirimidina-2-il)sulfanilacético
SMILES CC1=NC(=NC=C1)SCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Carboxymethylthio-4-methylpyrimidine
Punto de fusión 190°C to 193°C
Cantidad 25 g
Beilstein 150424
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.22
Porcentaje de pureza 98%