Learn More
Ácido 2-(carboximetildisulfanil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Carboxymethyldisulfanyl)acetic Acid |
| CAS | 505-73-7 |
| Fórmula molecular | C4H6O4S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1-9-10-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | C(C(=O)O)SSCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(carboximetildisulfanil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 182.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.9708 |