Learn More
Éster dietílico del ácido 2-(carboximetilamino) nicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Carboxymethylamino) Nicotinic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 1178176-00-5 |
| Fórmula molecular | C12H16N2O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-[(2-Ethoxy-2-oxoethyl)amino]-3-pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(Ethylcarboxymethylamino)nicotinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O4/c1-3-17-10(15)8-14-11-9(6-5-7-13-11)12(16)18-4-2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCOC(=O)CNc1ncccc1C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-etoxi-2-oxoetil)amino]piridina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.111 |