Learn More
Clorhidrato de ácido 2-[(carboximetil)amino]propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Carboxymethyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 33012-75-8 |
| Fórmula molecular | C5H9NO4 • HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-(Carboxymethyl)-L-alanine Hydrochloride, Strombine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO4.ClH/c1-3(5(9)10)6-2-4(7)8;/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1 |
| SMILES | [C@@H](NCC(O)=O)(C(O)=O)C.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de (carboximetil)alanina |
| Peso molecular (g/mol) | 183.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.03 |