Learn More
Cloruro de (2-carboxietil)-trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Carboxyethyl)-triphenylphosphonium Chloride |
| CAS | 36626-29-6 |
| Fórmula molecular | C21 H20 O2 P . Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19O2P.ClH/c22-21(23)16-17-24(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,16-17H2;1H |
| SMILES | [Cl-].OC(=O)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-carboxietil(trifenil)fosfanio;cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 370.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.0889 |