Learn More
Cloruro de (2-carboxietil)trifenilfosfonio, 98%
Código de producto. 11441637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441637 5 g 5 g
11451637 25 g 25 g
11461637 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25609.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36626-29-6 | C₂H₂O₂ClO₂P | 370,81 g/mol
El cloruro de 2-carboxietil)-trifenilfosfonio es un reactivo de iluro de fosfonio para olefinaciones de Wittig con introducción de un ácido carboxílico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El cloruro de (2-carboxietil)-trifenilfosfonio es un reactivo de iluro de fosfonio para olefinaciones de Wittig con introducción de un ácido carboxílico.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36626-29-6
Fórmula molecular C21H20ClO2P
Peso molecular (g/mol) 370.81
Número MDL MFCD00185663
Clave InChI GALLWJZTZYJVSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carboxyethyl triphenylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl tripheylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl-triphenylphosphonium chloride, phosphonium, 2-carboxyethyl triphenyl-, chloride, 2-carboxyethyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1agne, 2-carboxyethyl triphenyl phosphonium chloride, beta-carboxyethyltriphenylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl triphenyl-phosphonium chloride
PubChem CID 10270534
SMILES [Cl-].OC(=O)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 197°C to 201°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Nombre IUPAC 2-carboxietil(trifenil)fosfanio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.81
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación