Learn More
Metanetiosulfonato de 2-carboxietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Carboxyethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 92953-12-3 |
| Fórmula molecular | C4 H8 O4 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O4S2/c1-10(7,8)9-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metilsulfonilsulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9864 |