Learn More
Cloruro de (2-carboxietil)dimetilsulfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylsulfoniopropionate hydrochloride |
| CAS | 4337-33-1 |
| Fórmula molecular | C5 H11 O2 S . Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | DMSP hydrochloride, beta-DMSP hydrochloride, (2-Carboxyethyl)dimethyl sulfonium chloride, Dimethyl-beta-propiothetin chloride, Dimethyl-beta-propiothetin hydrochloride, Dimethyl-3-propiothetin hydrochloride, beta-Dimethylsulfoniopropionate hydrochloride, 3-Dimethylsulfoniopropionate hydrochloride, S,S-Dimethyl-beta-propiothetin hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2S.ClH/c1-8(2)4-3-5(6)7;/h3-4H2,1-2H3;1H |
| SMILES | [Cl-].C[S+](C)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-carboxietil(dimetil)sulfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 170.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0168 |