Learn More
Cloruro de (2-carboxietil)dimetil-d6-sulfonio, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Carboxyethyl)dimethyl-d6-sulfonium Chloride |
| CAS | 1246274-70-3 |
| Fórmula molecular | C5 D6 H5 O2 S . Cl |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Sulfonium, (2-carboxyethyl)di(methyl-d3)-, chloride (1:1) (ACI), (2-Carboxyethyl)dimethyl-d6-sulfonium Chloride, (2-Carboxyethyl)dimethylsulfonium-d6 chloride, (2-Carboxyethyl)dimethylsulfonium-D6 (S,S-dimethyl-D6) Chloride, (2-Carboxyethyl)di(methyl-d3)sulfonium chloride, 3-Di(methyl-d3)sulphoniopropionate hydrochloride, Dimethyl-β-propiothetin-d6 chloride, Dimethyl-β-propiothetin-d6 hydrochloride, Dimethyl-d6-propiothetin Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H10O2S.ClH/c1-8(2)4-3-5(6)7;/h3-4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[S+](CCC(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-carboxietil-bis(trideuteriometil)sulfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 176.695 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.054 g/mol |
| Mostrar más |