Learn More
Ácido 2-carboxicinámico, predominantemente trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321287 25 g 25 g
11311287 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01467.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 612-40-8 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-40-8
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00004380
Clave InChI SCWPNMHQRGNQHH-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 2-carboxycinnamic acid, 2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-2-carboxyethenyl benzoic acid, e-2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-3-hydroxy-3-oxoprop-1-enyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-2-carboxyethenyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl benzoic acid, 2-e-2-carboxyvinyl benzoicacid, 2-carboxy cinnamic acid
PubChem CID 904938
Nombre IUPAC ácido 2-[(E)-2-carboxietenil]benzoico
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Carboxycinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 195°C to 205°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1870294
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 97%